Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Antistatic Slide Cases
Codice prodotto. 10023721
Click to view available options
Capacità:
100 microvetrini
50 microslides
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10023721
Marca: Karl Hecht™ 42701010
Provides for secure organization, storage and transport for laboratory slides. Karl Hecht™ Assistent™ Antistatic Slide Cases have a frame manufactured from polypropylene plastic.
  • Stackable
  • Black in color
  • Resistant to xylene
  • With numbered plastic grooves
Specifica
Product Type Scatola per vetrini
Capacità 100 microvetrini
N. per confezione 1 ciascuno