Learn More
Epredia™ Slide File Storage System, blue
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Storage:
- Stores 3 × 1″(75 × 26mm) slides
- Stores up to 100 slides (one per slot), 200 slides (two per slot), or 400 slides (slide tray removed)
Specifica
Specifica
| Capacità vetrino | 100, 300, 200 |
| Colore | Blue |
| Sostegni dispositivo | 400 Slides |
| Lunghezza (sistema imperiale) vetrino | 3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) vetrino | 75 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) vetrino | 1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) vetrino | 26 mm |