Learn More
Heathrow Scientific™ Slide Folder Clasps
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Assorted color clasps are ideal for color coding identification
- Keeps slide folder flaps securely closed
- Clasps can be labeled with a permanent marker or a label can be attached
- Additional clasps can be purchased
Specifica
Specifica
| Tipo | Slide Holder |
| Colore | Natural |
| Da utilizzare con (applicazione) | File storage and transport |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Folders |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.6 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.6 cm |
| Materiale | Plastic |
| Quantità | 100 Pk. |
| Vedi altri risultati |