Descrizione
- Holds five slides
Specifica
Specifica
| Tipo | Slide Mailer |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Colore | White |
| Altezza (sistema metrico) | 18 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 82 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 mm |