Learn More
Epredia™ Slide Mailer
Codice prodotto. 12607746 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
:
Slide Mailer
Codice prodotto. 12607746
Marca: Epredia™ 2500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Holds two, 3 x 1 in. microscope slides.
  • Cardboard construction
  • Mailer holds two 3 × 1″ (76 × 25mm) microscope slides
  • 3.125 × 4″ (79 × 102mm) configuration conforms to U.S. Postal regulations
  • Cut-out windows allow viewing of patient identification
  • 24 per box, 30 boxes per case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Slide Mailer
Capacità vetrino 2
Descrizione Slide Mailer
Dimensioni (L x P) 3.125 in. x 4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.125 in.
Lunghezza (sistema metrico) 79 mm
Materiale Cardboard
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 102 mm