Learn More
Kartell™ Slide Round Stirring Bar
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20, 57 mm
24, 76 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Description
Specifications
Specifications
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 6,19 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24, 76 mm |
| Materiale | Magnet, PTFE |
| Quantità | 10 |