Learn More
Kartell™ Slide Round Stirring Bar
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20, 57 mm
24, 76 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 6,48 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20, 57 mm |
| Materiale | Magnet, PTFE |
| Quantità | 10 |