Descrizione
- Constructed of stainless steel
- Suitable for slide staining
Specifica
Specifica
| Tipo | Slide Staining Rack |
| Materiale | Stainless Steel |
| Descrizione | Clamp, Non-Electrical, CLN-STNRK |
| Altezza (sistema metrico) | 603 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23.70 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 603.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.50 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 89.00 mm |