Learn More
Micronova™ SlideMop™ Mop Heads, Irradiated
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-9684006 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stainless Steel Frame
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 16666172
Marca: Micronova™ MZCR6316IR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mop covers for use with the Micronova™ SlideMop™. The SlideMop is a simple, effective mop system featuring sturdy, collapsible plates that easily slide into the quilted polyester mop cover and lock into place with an effortless downward push.
  • Polyester mop covers for use with the the Micronova SlideMop™ Flat Head Mop. (For SlideMop frame, see QSM16.)
  • Quilted polyester mop covers with polyester pad interiors for disinfectant dispersalManufactured for use in Controlled Environments, ISO 5 thru 9
  • Good chemical resistance
Specifica
Product Type Irradiated Mop Slipcover
Tipo di testa Flat
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Sterilità Sterili
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Reusable
Care Instructions Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stainless Steel Frame
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche
Color-coded No
Materiale Polyester