Learn More
Horst™ Slim Heating Tape with High Specific Heat Output
Codice prodotto. 10513282
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.0 m
10.0 m
2.0 m
3.0 m
Wattage:
50 W
100 W
150 W
480 W
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 10513282
missing translation for 'mfr': Horst™ 25207
Only null left
Add to basket
Add to basket
Double-laid heating conductors in a slim, insulated tape.
  • Slim design.
  • Electrically insulated with PTFE.
  • Metallic protective braid of nickel-plated copper.
Specifications
Descrizione Bending radius: 10 mm, Thickness: 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10.0 m
Tensione 230 V
Materiale PTFE, Nickel-plated Copper
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 1 m
Wattage 480 W
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Temperatura (sistema metrico) 250°C (Nominal)