Learn More
Micronova™ Slim T™ Mop Cover, PolySorb, No Foam
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Dimensions:
6 x 35 cm (2.5 x 14 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Product Type: Slim T™ Mop Cover
- Length: 35 cm (14 in.)
- Cleaning Surface Fabric: PolySorb™ (Textured Polyester)
- Interior Layer: None (No sponge/Foam)
- Fasteners: Stainless Steel
- For Use With (Equipment): T-Mop™ Adapter (QDT, QPT, and QPWT Series)
Specifica
Specifica
| Dimensions | 6 x 35 cm (2.5 x 14 in.) |
| Product Type | Mop Cover |
| Tipo di testa | Round |
| Colore | Bianco |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Reusable |
| Quantità | 12/Cs. (Individually Bagged) |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 Certified Facility |
| Color-coded | No |
| Vedi altri risultati |