Learn More
Micronova™ Slim-T™ Stainless Steel Cart System
Codice prodotto. 15572740 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
38.1 cm
96.5 to 114.3 cm (with Handle)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15572740
Marca: Micronova™ C7H
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Double or triple bucket cart system with an electropolished, stainless steel frame, optional T-handle, and 3-inch caster wheels with 360° rotation for maneuverability.
Stainless steel cart systems include electropolished stainless steel frames that provide effective transportation and usability of the included 22.7 liter (6 gal.) polypropylene buckets with liter and gallon markings. The generous 48.3 cm (19 in.) width of the buckets is suitable for use with a variety of mops and the 360° rotation of the 7.6 cm (3 in.) caster wheels provides excellent maneuverability.
  • Simple and effective, double and triple bucket systems
  • Crafted from electropolished stainless steel for durability and long life
  • 360° rotation caster wheels for excellent maneuverability
  • Generous 48.3 cm (19 in.) bucket width 6-gal buckets with liter and gallon markings
  • Suitable for use with a variety of mop heads
  • Double bucket carts (C-7) include blue and yellow buckets
  • Triple bucket carts (C-9) include blue, red and yellow buckets
  • Entire unit is autoclavable
Specifica
Product Type Double Bucket Cart
Capacità (sistema metrico) 22.7 L
Materiale Stainless Steel (304), Electropolished, Polyketone
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 6 gal.
Care Instructions Store at ambient temperature. Rinse to remove disinfectant before autoclave or Storage.
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility
Colore Blue, Yellow
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning Walls, Floors and Ceilings
Da utilizzare con (apparecchiatura) Slimline™ and T-Mop™ Series and a Variety of Other Mop Heads
Materiale maniglia Electropolished Stainless Steel 304
Altezza (sistema imperiale) 38 to 45 in. (with Handle)
Altezza (sistema metrico) 96.5 to 114.3 cm (with Handle)
Include Stainless Steel Handle
Lunghezza (sistema imperiale) 23 in.
Lunghezza (sistema metrico) 58.4 cm
Tipo di imballaggio One kit, frame with two or three buckets per case
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (sistema imperiale) apertura 9 x 19 in.
Dimensioni (sistema metrico) apertura 22.9 x 48.3 cm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 22 in.
Larghezza (sistema metrico) 55.9 cm