Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape, Series 500
Codice prodotto. 17168600
Click to view available options
Colore:
Black
Yellow
Dimensioni (L x P):
18 x 0.051 m
18.3 x 0.102 m
18.3 x 0.305 m
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 2
Codice prodotto. 17168600
Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7000051948
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for use on diamond grade safety plates, steps, and other irregular surfaces. Mineral coated and slip resistant, with aluminum foil backing. Conforms to irregular surfaces and around edges.
  • Anti-slip tape for irregular or contoured surfaces in light to heavy shoe-traffic areas
  • Aluminum backing conforms to corners, curves, and irregular surfaces like diamond plating, riveted plates, and ladder rungs
  • Suitable for application in dry, wet or oily environments
  • Aggressive, high performance adhesive forms an excellent bond for a secure hold
  • Tapes and treads resist wrinkling, curling, tearing, shrinking, and lifting
  • Safety yellow color for high visibility and easy identification of hazard areas
  • Custom shapes and sizes are also available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 18.3 x 0.305 m
Da utilizzare con (applicazione) Light to Heavy Traffic Areas
Lunghezza (sistema imperiale) 60 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 18.3 m
Quantità confezione 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 0.305 m
Tipo di adesivo Pressure Sensitive Adhesive
Colore Black
Tipo Floor Tape