Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Click to view available options
Colore:
Black
Transparent
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 rotoli
4 rotoli
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
- Anti-slip tape for light to heavy shoe-traffic areas
- High quality abrasive particles to ensure long-lasting friction in any application
- Highly durable surface withstands the rigors of equipment traffic
- High performance, pressure-sensitive adhesive for easy application
- Custom shapes and sizes are also available
- NFSI High Traction Certification
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 18.3 m x 305 mm |
| Finitura | Mineral-coated |
| Da utilizzare con (applicazione) | Light to Heavy Traffic Areas |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 60 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18.3 m |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Tipo di adesivo | Pressure Sensitive Adhesive |
| Colore | Transparent |
| Vedi altri risultati |