Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Codice prodotto. 17168590
Click to view available options
Colore:
Black
Transparent
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 rotoli
4 rotoli
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 17168590
Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7000042869
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
  • Anti-slip tape for light to heavy shoe-traffic areas
  • High quality abrasive particles to ensure long-lasting friction in any application
  • Highly durable surface withstands the rigors of equipment traffic
  • High performance, pressure-sensitive adhesive for easy application
  • Custom shapes and sizes are also available
  • NFSI High Traction Certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 18.3 m x 25 mm
Finitura Mineral-coated
Da utilizzare con (applicazione) Light to Heavy Traffic Areas
Lunghezza (sistema imperiale) 60 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 18.3 m
Quantità confezione 4 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Tipo di adesivo Pressure Sensitive Adhesive
Colore Transparent
Tipo Floor Tape