Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Resilient Medium Tape, Series 300
Click to view available options
Colore:
Black
Gray
Larghezza (sistema metrico):
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
610 mm
710 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 rotoli
4 rotoli
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
- Pressure-sensitive adhesive backing provides enhanced safety and long-lasting performance
- Designed for barefoot-traffic areas, yet the surface handles light shoe traffic
- A variety of widths from 25 mm to 914 mm wide are available
- NFSI High Traction Certification
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 18.3 m x 25 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Barefoot Traffic Areas |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18.3 m |
| Quantità confezione | 4 Pk. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Tipo di adesivo | Pressure Sensitive Adhesive |
| Colore | Black |
| Tipo | Floor Tape |