missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One SILVERseal™ Adhesive Microplate Sealer

Click to view available options
Adesivo:
Acrylate
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Descrizione
- Coated with acrylate adhesive
- Non-Pyrogenic
- Temperature-resistant from -80°C to +110°C
- Ideal for the storage of sample material and active agents
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Ideal for
Specifica
Specifica
| N. per custodia | 100 |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR |
| Product Type | Sealer |
| Adesivo | Acrylate |
| Forabile | Sì |
| Plate Compatibility | Microplate |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto