Learn More
Karl Hecht™ Imbuto in vetro con gambo inclinato aggiuntivo
Codice prodotto. 10093811
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80mm
100 mm
150mm
200mm
450mm
550mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10093811
Marca: Karl Hecht™ 44000036
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Sloping Stem Glass Funnels are manufactured from clear soda-lime glass.
  • Slope angle of 60°
  • Available in a range of diameters
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 80mm
Materiale Glass
Angolo 60°
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Applications