Learn More
Karl Hecht™ Imbuto in vetro con gambo inclinato aggiuntivo
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80mm
100 mm
150mm
200mm
450mm
550mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Slope angle of 60°
- Available in a range of diameters
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 450mm |
| Materiale | Glass |
| Angolo | 60° |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory Applications |