Learn More
RETSCH SM 200 Model Cutting Mills
Codice prodotto. 11700785 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Grinding of soft, medium-hard, elastic, fibrous, and heterogeneous mixes of products
Grinding without heavy-metal contamination
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11700785
Marca: RETSCH 20.728.0002
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Cutting Mill
Certificazione/Conformità CE Certified
Descrizione Cutting Mill, 1675 H x 576 W x 760mm D, 3/N∼ 400V, 50Hz, SM 200 Model, 1, 500 min-1 Speed, 129.5mm dia. Rotor, 3-phase Power Connection, 2.2 kW Drive Power, 3-phase Motor Drive, IP 54, <60 x 80mm Feed Size, Parallel Section Rotor/6-disc Rotor, for Grinding without Heavy-metal Contamination
Dimensioni (L x P x A) 760 x 576 x 1675 mm
Requisiti elettrici 400 V, 50 Hz
Da utilizzare con (applicazione) Grinding without heavy-metal contamination
Altezza (sistema metrico) 1675 mm
Hertz 50 Hz
Protezione IP IP54
Lunghezza (sistema metrico) 760 mm
Modello SM 200
Fase 3-phase Motor
Tensione 400 V
Larghezza (sistema metrico) 576 mm