Learn More
Edmund Buhler SM 30 A Digital Universal Shaker
Codice prodotto. 10069380
Click to view available options
Intervallo di velocità:
15 to 300 min-1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10069380
Marca: Edmund Buhler 6100 000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The orbital shaker SM 30 A with digital display and programmable control is ideally suited for high loads up to 30 kg and for mixing difficult media.
  • Universal shakers, SM 30 series / SM 30 control
  • Powerful shakers for large loads 
  • Choice of orbital or reciprocating action models. Suitable for continuous operation
  • For analytical or diagnostic processes in biology, chemistry or pharmacy, plant culture or in the food industry, e.g. for transport simulations 
  • Various attachments for different requirements are available as accessories
  • Programmable controller with advanced features for control devices
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 30 kg
Intervallo di velocità 15 to 300 min-1
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Product Type Universal Shaker
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 610 mm
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Larghezza (sistema metrico) 680 mm
Peso (sistema metrico) 33 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) SM 30 A Control
Intervallo di umidità ∼85%
Tipo di motore Orbital