Learn More
Brady™ Small Core Pre-printed GHS CLP Labels
Codice prodotto. 30041431
Click to view available options
Testo di visualizzazione:
1 Red Diamond per Sticker
2 Horizontal Red Diamonds per Sticker
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamonds per Sticker
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamons per Sticker
2 Stacked Red Diamonds per Sticker
3 Red Diamonds per Sticker
3 Red Diamonds per Sticker in Rotated Pyramidal Shape
3 Stacked Red Diamonds in Pyramid Formation per Sticker
4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker
Larghezza (sistema metrico) nastro:
55 mm
55.00 mm
75.00 mm
105.00 mm
Materiale:
Paper
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 400
Codice prodotto. 30041431
Marca: Brady™ 622322
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Supplied with pre-printed red diamonds, ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
For you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized
Descrizione Pre-printed Desktop Printer Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Red on White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polypropylene
Printable Sides Front
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione 3 Red Diamonds per Sticker
Da utilizzare con (applicazione) Hazard communication identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Modello R6000HF
N. per confezione 300 Labels/Roll
Quantità 300 Stickers
Forma Rectangle
Size 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to 212°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0031 in.
Spessore (sistema metrico) 0.079 mm
Dimensions (LxW) 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 110.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Larghezza (sistema metrico) 75.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 75.00 mm
Larghezza (sistema metrico) nastro 75.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Altezza (sistema metrico) 110.00 mm
Alternate Part Number THTCLP-M-L3B-7594-0.3-SC