Learn More
Hamilton™ Aghi rimovibili personalizzabili con cono piccolo in acciaio inox
Codice prodotto. 10725873
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Stile del punto dell'ago:
2, 3 o 4
2, 3, or 4
5 or AS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10725873
Marca: Hamilton™ 773104
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Standard needle length is 2"/51mm
  • Can be used with (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 22s G
Diametro (sistema metrico) interno 0.17 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.72 mm
Product Type Removable Custom Needle
Stile del punto dell'ago 5 or AS
Da utilizzare con (apparecchiatura) Small Removable Syringes (100μL and smaller)