Learn More
Hamilton™ Aghi rimovibili personalizzabili con cono piccolo in acciaio inox
Codice prodotto. 10798204
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Stile del punto dell'ago:
2, 3 o 4
2, 3, or 4
5 or AS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10798204
Marca: Hamilton™ 780402
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Standard needle length is 2"/51mm
  • Can be used with (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 22s G
Diametro (sistema metrico) interno 0.17 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.72 mm
Product Type Removable Custom Needle
Lunghezza (sistema metrico) ago 9.52 to 304 mm
Stile del punto dell'ago 2, 3, or 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) Small Removable Syringes (100μL and smaller)