Learn More
Hamilton™ Aghi rimovibili personalizzabili con cono piccolo in acciaio inox
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Stile del punto dell'ago:
2, 3 o 4
2, 3, or 4
5 or AS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Autoclavable
- Standard needle length is 2"/51mm
- Can be used with (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 31 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.13 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.26 mm |
| Product Type | Removable Custom Needle |
| Stile del punto dell'ago | 2, 3, or 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Small Removable Syringes (100μL and smaller) |