Learn More
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, nominal kinematic viscosity 2.884 cSt (40°C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16050170
Click to view available options
Quantità:
60 mL
Dimensione della confezione:
60mL
Codice prodotto. 16050170
Marca: Paragon Scientific HVS01
Certified in strict accordance with ASTM D2162 at 40 °C and 100 °C under our ISO 17025 and ISO 17034 accreditation and manufactured specifically for the users of ASTM D7279, Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids.
  • Fully traceable to international standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Certified in strict accordance with ASTM D2162
  • 60mL lower volume cost effective solution
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Quantità 60 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Kerosine : distillates, hydrotreated light, White mineral oil, petroleum
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.