Learn More
Greiner Bio-One Small Volume™ 384 Deep Well Polypropylene Microplates
Codice prodotto. 11993276
Click to view available options
Colore:
Black
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11993276
Marca: Greiner Bio-One 784209
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensures accurate pipetting, reduces dead volume. Greiner Bio-One Small Volume™ 384 Deep Well Polypropylene Microplates are specifically designed to accommodate heat-sealing systems.
  • Non-pyrogenic
  • Conical well design with flat bottom
  • Ensures accurate pipetting
  • Reduces dead volume of well
  • Square well geometry, compatible with CapMat plate sealers
  • Accommodates heat-sealing systems
Service Plan
No
Warranty
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 16 x 24
Colore Black
Materiale Polypropylene
No. of Wells 384
Sterilità Non-sterile
Total Volume (Metric) Well 1 to 90 μL
Design pozzetto Deep well