Learn More
Justrite™ Smokers Cease-Fire™ Cigarette Butt Receptacle
Click to view available options
Colore:
Nero fantasia
Peltro
Pietra beige
Terracotta
Verde bosco
Materiale:
HDPE
Polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per la raccolta sicura dei mozziconi di sigarette
- Struttura in HDPE con additivo ignifugo e protezione UV resistente a ruggine, ammaccature, incrinature o squamature
- Secchio con rivestimento in acciaio galvanizzato, per ridurre il rischio di incendi e semplificare la pulizia
- Esclusiva apertura nel parapioggia per impedire l'ingresso di acqua e l'inserimento di altri tipi di rifiuti, per ridurre ulteriormente il rischio di incendi
- In ambienti molto umidi, l'esclusiva struttura interna con “bordo anticondensa” previene la fuoriuscita della condensa di catrame
- Anelli di ancoraggio per una maggiore sicurezza e stabilità in caso di maltempo
Order Info
Dimensioni (diam. est. x A): 16.5 x 38.5 poll. (41.9 x 97.8cm).
Certifications
ADA compliant. FM fire tested and approved by FM Global.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 l |
| Certificazione/Conformità | FM, ADA |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 41.9 cm |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 16.5 in. |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 galloni |
| Colore | Nero fantasia |
| Altezza (sistema metrico) | 97.8 cm |
| Quantità | Confezioni singole |
| Forma | Rotondo |
| Peso (sistema imperiale) | 14.5 libbre |
| Vedi altri risultati |