Learn More
Bel-Art™ Raschietti lisci resistenti agli agenti chimici
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
25 cm
91 cm
183 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Morbido, in LDPE di grado FDA
- Rastremati da 9.5 mm fino al bordo dello scalpello
- L'estremità superiore si estende nel gambo esagonale largo 35 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Scraper |
| Sterilità | Non sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per attività di raschiatura, distribuzione, agitazione o rimozione di residui |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 10 in |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.2 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 25 cm |
| Materiale | Morbido, in LDPE di grado FDA |
| Vedi altri risultati |