Learn More
BRAND™ 24-Well, cellGrade Plus-Treated, Smooth-Walled Inserts - Flat-Bottom Microplate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Descrizione
- For manual and automated cell and tissue cultivation
- Consists of two different cell culture plates and two versions of cell culture inserts, which can also be combined with one another
Specifica
Specifica
| Coperchio | Without Lid |
| Membrana | PET |
| Descrizione | Smooth-walled |
| Imballaggio | 48/Pk. |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Colore | Clear |
| Product Type | Insert |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 6-well BRANDplates™ Microplates |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 24 |
| Vedi altri risultati |