Learn More
3M™ Tuta protettiva in SMS
Codice prodotto. 13423686
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 - 176 cm
179 to 187 cm
186 to 194 cm
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Da 174 a 181 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 13423686
Marca: 3M™ 7000089602
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per applicazioni non pericolose. Le tute blu monouso Serie 4500 in polipropilene offrono una protezione di Categoria I.
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.
  • Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
  • Suitable for non-hazardous applications
  • Breathable and light-duty protection
  • Strong, durable 45gsm polypropylene fabric
  • Storm flap over zip
  • Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size 3X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polyethylene
Colore Blue
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Hood Type 2-panel
Tipo di chiusura Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Serged
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category I
Modello 4500B
Misura petto (sistema imperiale) 49 to 52 in.
Misura petto (sistema metrico) 124 to 132 cm
Da utilizzare con (applicazione) Light Industrial Cleaning, Maintenance
Altezza (sistema imperiale) 76 to 78 in.
Altezza (sistema metrico) 194 to 200 cm