Learn More
3M™ Tuta protettiva in SMS
Codice prodotto. p-8003038
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 - 176 cm
179 to 187 cm
186 to 194 cm
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Da 174 a 181 cm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 20
Product Code. 13493676
missing translation for 'mfr': 3M™ 7000089601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Per applicazioni non pericolose. Le tute blu monouso Serie 4500 in polipropilene offrono una protezione di Categoria I.
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.
  • Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
  • Suitable for non-hazardous applications
  • Breathable and light-duty protection
  • Strong, durable 45gsm polypropylene fabric
  • Storm flap over zip
  • Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Tuta protettiva
Size 2 X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polietilene
Colore Blu
Monouso
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Elastico
Hood Type 2 inserti
Tipo di chiusura Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Ribattuta
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category I
Modello 4500B
Misura petto (sistema imperiale) 45 to 49 in.
Misura petto (sistema metrico) 115 to 124 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per uso domestico in applicazioni di fai da te, applicazioni di pulizia e manutenzione nell'industria leggera o in ambienti dove l'igiene e la pulizia rivestono un ruolo importante
Altezza (sistema imperiale) 73 to 76 in.
Altezza (sistema metrico) 186 to 194 cm