Learn More
Motic™ SMZ-160 Binocular Head
Descrizione
- SMZ-160-Binocular Head.
- Includes 2 10x/20 mm eyepieces.
Specifica
Specifica
| Include | 2 eyepieces |
| Potenza di ingrandimento | 10X |
| Tipi di obiettivo | None |
| Field of View | 20 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Head only, need also a stand and light |
| Warranty | 5 years |
| Product Type | Binocular head |
| Modello | SMZ-160 |
| Head Style | Binocular |
| Tipo di illuminazione | None |
| Vedi altri risultati |