Learn More
Motic™ SMZ161 Microscope
Codice prodotto. p-8504006
Click to view available options
Head Style:
Binocular
Trinocular
Tipo di illuminazione:
None
Quartz Halogen with Intensity Control 12V/10w
Quartz Halogen with Intensity Control 12V/20w
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15415422
Marca: Motic™ 1100201300052
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convincing optical performance, a small footprint, and robust mechanics makes this the ideal stereo zoom microscope for teaching situations. Motic™ SMZ161 Microscope is constructed with light, ESD-material components.
  • Greenough optical system.
  • Sharp, three-dimensioned images and wide field of view.
  • Interpupillary distance: 50-75mm.
  • Ergonomically designed for long hours of viewing without discomfort.
  • Suitable for industrial applications, assembly and inspection of small parts or integrated circuits on PCB, LCD production line.
  • Coarse focusing system with tension adjustment.
Specifica
Include Black and white stage plates and dust cover
Stile della base Pole-type stand with transmitted illumination, 237x170mm
Potenza di ingrandimento 0.75X to 4.5X
Tipi di obiettivo Zoom system, ratio 1:6
Intervallo di zoom 1:6
Product Type Stereo zoom microscope
Modello SMZ161-BL
Head Style Binocular
Tipo di illuminazione Quartz Halogen with Intensity Control 12V/20w
Eyepiece WF10X/20 mm