Learn More
SN 2, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 30002025
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30002025
Marca: Tocris Bioscience 4907/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective TRPML3 channel activator
Selective TRPML3 channel activator (EC50 = 1.13 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 823218-99-1
Formula molecolare C17H21NO
Molecular Weight (g/mol) 255.361
InChI Key WKLZNTYMDOPBSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sn 2, sn-2, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.0∼2,6∼ dec-4-ene, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.02,6 dec-4-ene, d0g1ln, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-4-ene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,7-methano-1,2-benzisoxazole
PubChem CID 11834987
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C2=NOC3C2C4CCC3C4)C
Specifica
Materiale o nome chimico SN 2
Colore White
Quantità 10 mg
Peso formulazione 255.35
Percent Purity >98%
Forma fisica Solid