missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sn @ 20μg/mL; Mo, Si @ 100μg/mL in 3% HNO3 (v/v)/tr HF, VHG™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Descrizione
Sn @ 20μg/mL; Mo, Si @ 100μg/mL in 3% HNO3 (v/v)/tr HF
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tin/Molybdenum/Silicon |
| CAS | 7440-31-5, 7439-98-7, 7440-21-3 |
| Nomi componenti o analita | Tin/Molybdenum/Silicon |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | 3% HNO3 |
| Quantità | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tin 20 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Silicon 100 μg/mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto