Learn More
Thermo Scientific™ Snap-Cap Centrifuge Tubes, Plain
Codice prodotto. 11545534 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11545534
Marca: Thermo Scientific™ 3439
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Plain Snap-Cap Centrifuge Tubes include a flat cap, and have no frosting or graduations.
  • With flat cap
  • No frosting or graduations
  • Certified RNase/DNase, RNA/DNA, ATP and pyrogen free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Flat
Certificazione/Conformità Certified free of RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR Inhibitors, Endotoxin and DNA.
Descrizione Plain, Snap-Cap Centrifuge Tube
Capacità (sistema metrico) 0.6 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene
Imballaggio 10 bags of 100
Sterilità Sterile
Graduated No
RCF max 25,000 x g