Learn More
Thermo Scientific™ Snap-Cap Centrifuge Tubes, Plain
Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Thermo Scientific™ Plain Snap-Cap Centrifuge Tubes include a flat cap, and have no frosting or graduations.
- With flat cap
- No frosting or graduations
- Certified RNase/DNase, RNA/DNA, ATP and pyrogen free
Specifica
Specifica
| Cap Style | Flat |
| Certificazione/Conformità | Certified free of RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR Inhibitors, Endotoxin and DNA. |
| Descrizione | Plain, Snap-Cap Centrifuge Tube |
| Capacità (sistema metrico) | 0.6 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Imballaggio | 10 bags of 100 |
| Sterilità | Sterile |
| Graduated | No |
| RCF max | 25,000 x g |