Learn More
Fisherbrand™ Tappi a pressione
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
These tips are for use with the following pipettors:
- Brand Handystep™ and Handystep™ electronic All tips
- Eppendorf™ Multipette™ (not Multipette™ Plus) All tips
- Gilson Distriman™ 1.25/12.5mL sizes
- Ritter Ripette™ All tips
- Tri-continent Easystep™ 0.5, 5 and 50mL
- These Dispenser™ tips are non-sterile and available by gamma irradiation
- These dispenser tips are re-useable
- The adapter for this 25mL dispenser tip is autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Product Type | Culture Tube Closure |
| Colore | Green |
| Quantità | 100 Pack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rimless Test Tubes |