Learn More
Buerkle™ Moschettone
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
In acciaio inox V4A
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Moschettone |
| Materiale | Acciaio inox 4VA |
| Diametro (sistema metrico) | 5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 8 mm |