Learn More
Fisherbrand™ Snap-on or Push-in Cap Glass Specimen Vials
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
7 mL
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 162
pezzi 190
Descrizione
- Manufactured from clear Type 1B neutral glass
- Versatile capacity range from a variety of sizes
- Can be used with either snap-on or push-in caps
- Rolled rim for easy cap application
- Particularly suitable for the storage of powders and dry samples
- Fisherbrand™ Polyethylene Push-in or Snap-on Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
| Materiale | Vetro neutro di tipo 1B |
| Volume (sistema metrico) | 28 ml |
| Tipo di chiusura | Tappo a scatto o a pressione |
| Altezza (sistema metrico) | 72 mm |
| Dimensione chiusura | 22 mm |