Learn More
Fisherbrand™ Snap-on or Push-in Cap Glass Specimen Vials
Codice prodotto. 15364769 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
7 mL
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 162
pezzi 190
Codice prodotto. 15364769
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la conservazione e l'osservazione facile e sicura dei campioni. Le fiale di vetro per campioni con tappo a pressione o a scatto Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a pressione o a vite Fisherbrand™ in polietilene sono venduti separatamente.
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Versatile capacity range from a variety of sizes
  • Can be used with either snap-on or push-in caps
  • Rolled rim for easy cap application
  • Particularly suitable for the storage of powders and dry samples
  • Fisherbrand™ Polyethylene Push-in or Snap-on Caps (15344789) sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Neutral Glass (Type 1B)
Volume (sistema metrico) 7 mL
Tipo di chiusura Snap On or Push In Cap
Altezza (sistema metrico) 34 mm
Dimensione chiusura 22 mm