Descrizione
- Manufactured from clear Type 1B neutral glass
- Versatile capacity range from a variety of sizes
- Can be used with either snap-on or push-in caps
- Rolled rim for easy cap application
- Particularly suitable for the storage of powders and dry samples
- Fisherbrand™ Polyethylene Push-in or Snap-on Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Materiale | Vetro neutro di tipo 1B |
| Volume (sistema metrico) | 14 ml |
| Tipo di chiusura | Tappo a scatto o a pressione |
| Dimensione chiusura | 22 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 48 mm |