missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNAP25 Interacting Protein Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-06261PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SNAP25 Interacting Protein Polyclonal antibody specifically detects SNAP25 Interacting Protein in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| SNAP25 Interacting Protein | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| KIAA1684P140, p130Cas-associated protein, p140CapSNAP25-interacting protein, SNIPSNAP-25-interacting protein, SRC kinase signaling inhibitor 1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SNAP25 Interacting Protein fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 80725 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto