Learn More
Micronova™ Copertura irradiata per mocio a testa piatta SnapMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12891856 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Non-woven Polyamide
Non-woven Polyamide, Urethane Foam, Polyester
NovaPoly, 100% poliestere a maglia liscia
PolySorb, 100% poliestere a maglia, interno in uretano espanso
Polyester Abrasive Mesh, Urethane Foam, Polyester
Urethane Foam, Polyester
Dimensions:
22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.)
5 x 9 in. (12.5 x 23 cm)
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 12891856
Marca: Micronova™ MZSM5614IR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Telaio QPSL-14 con manico serie STA o QDSL-14 con manico serie SSU
Irradiated, lightweight, snap-on flat head mop covers with urethane foam interiors, designed for effective cleaning and sanitizing in in aseptic environments, ISO 5 to ISO 9.
Le coperture irradiate per mocio a testa piatta Micronova SnapMop™ combaciano con l'adattatore orientabile a 360° SlimLine™, che può essere bloccato a 180° per un controllo maggiore della pulizia. La vasta scelta di opzioni di tessuto offre assorbenza eccellente, pulizia efficace e spargimento del disinfettante per un'igiene mirata. Disponibili in diverse lunghezze per adattarsi alle dimensioni della superficie, dalla pulizia delle apparecchiature a una sala di produzione di grandi dimensioni.
  • Coperture per mocio a testa piatta, irradiate e a scatto
  • Fermi a scatta in acciaio inox
  • Gli interni in poliestere-uretano sono completamente nel tessuto scelto
  • Disponibile in una vasta gamma di tessuti per un'igiene mirata
    • La maglia in 100% poliestere liscia NovaPoly — offre uno spargimento eccellente del disinfettante
    • 100% poliestere a maglia PolySorb — per la rimozione dei residui e lo spargimento del disinfettante
    • 100% poliammide non tessuto MegaTex — con capacità assorbente e superficie con proprietà abrasive medie
    • 100% poliestere PolyMesh — con uno strato in rete, per uno sfregamento medio
  • Disponibile senza interno in espanso per pulizia e igienizzazione rapide
  • Disponibili in diverse lunghezze per adattarsi alle dimensioni della superficie da pulire
    • Le coperture da 9 pollici sono eccellenti per spazi angusti e ristretti
    • Le coperture da 14 e 18 pollici sono ideali per pavimenti, pareti e soffitti
  • Combacia con il telaio in plastica QPSL o al telaio in acciaio inox QDSL
  • Il giunto orientabile ruota di 360° ma può essere bloccato a 180° per un maggiore controllo della pulizia
  • Compatibile con alcol e disinfettanti forti
  • Irradiata con raggi gamma per aree e apparecchiature asettiche
  • Lavabile per il riutilizzo
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Dimensions 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
Product Type Copertura irradiata per mocio a testa piatta
Codice colore White
Tipo di testa Flat
Modello MZSM56-14IR
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in
Sterilità Sterili
Lunghezza (sistema metrico) 35,6 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 12,7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in
Resistente a Prodotti chimici
Monouso No
Quantità 24/conf.
Care Instructions Istruzioni per il lavaggio -- L'articolo può essere lavato e riutilizzato. Accertarsi di aver eliminato completamente i disinfettanti prima di riutilizzare o sterilizzare a vapore. La temperatura dell'acqua o dell'asciugatore non deve essere superiore a 180 °C.
Da utilizzare con (apparecchiatura) QDSL Stainless Steel SlimLine series adapters, SSU series quick disconnect handles or QPSL Plastic SlimLine series adapters, STA series threaded handles.
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility; 10-6 Sterility Assurance Level per AAMI TIR33:2005; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
Color-coded No
Materiale NovaPoly, 100% poliestere a maglia liscia