Learn More
Micronova™ Copertura irradiata per mocio a testa piatta SnapMop™
Codice prodotto. 13127576 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Non-woven Polyamide
Non-woven Polyamide, Urethane Foam, Polyester
NovaPoly, 100% poliestere a maglia liscia
PolySorb, 100% poliestere a maglia, interno in uretano espanso
Polyester Abrasive Mesh, Urethane Foam, Polyester
Urethane Foam, Polyester
Dimensions:
22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.)
5 x 9 in. (12.5 x 23 cm)
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 13127576
Marca: Micronova™ MZSM6209IR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
QPSL-18 frame with STA series handle or QDSL-18 with SSU series handle
Irradiated, lightweight, snap-on flat head mop covers with urethane foam interiors, designed for effective cleaning and sanitizing in in aseptic environments, ISO 5 to ISO 9.
Le coperture irradiate per mocio a testa piatta Micronova SnapMop™ combaciano con l'adattatore orientabile a 360° SlimLine™, che può essere bloccato a 180° per un controllo maggiore della pulizia. La vasta scelta di opzioni di tessuto offre assorbenza eccellente, pulizia efficace e spargimento del disinfettante per un'igiene mirata. Disponibili in diverse lunghezze per adattarsi alle dimensioni della superficie, dalla pulizia delle apparecchiature a una sala di produzione di grandi dimensioni.
  • Coperture per mocio a testa piatta, irradiate e a scatto
  • Fermi a scatta in acciaio inox
  • Gli interni in poliestere-uretano sono completamente nel tessuto scelto
  • Disponibile in una vasta gamma di tessuti per un'igiene mirata
    • La maglia in 100% poliestere liscia NovaPoly — offre uno spargimento eccellente del disinfettante
    • 100% poliestere a maglia PolySorb — per la rimozione dei residui e lo spargimento del disinfettante
    • 100% poliammide non tessuto MegaTex — con capacità assorbente e superficie con proprietà abrasive medie
    • 100% poliestere PolyMesh — con uno strato in rete, per uno sfregamento medio
  • Disponibile senza interno in espanso per pulizia e igienizzazione rapide
  • Disponibili in diverse lunghezze per adattarsi alle dimensioni della superficie da pulire
    • Le coperture da 9 pollici sono eccellenti per spazi angusti e ristretti
    • Le coperture da 14 e 18 pollici sono ideali per pavimenti, pareti e soffitti
  • Combacia con il telaio in plastica QPSL o al telaio in acciaio inox QDSL
  • Il giunto orientabile ruota di 360° ma può essere bloccato a 180° per un maggiore controllo della pulizia
  • Compatibile con alcol e disinfettanti forti
  • Irradiata con raggi gamma per aree e apparecchiature asettiche
  • Lavabile per il riutilizzo
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Dimensions 5 x 9 in. (12.5 x 23 cm)
Product Type Mop Cover
Codice colore White
Tipo di testa Flat
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Sterilità Sterili
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 12.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in
Resistente a Chemicals and Disinfectants
Monouso Reusable
Care Instructions Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Da utilizzare con (apparecchiatura) QDSL Stainless Steel SlimLine series adapters, SSU series quick disconnect handles or QPSL Plastic SlimLine series adapters, STA series threaded handles.
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
Color-coded No
Materiale Non-woven Polyamide