Learn More
Kolmi Hopen™ Snooded Polypropylene Caps, 40 g/m2 Weight
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7227141 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Include:
Caps and Dispenser Box
Caps and Polybags
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17740139
Marca: Kolmi Hopen™ 70.401BL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These snooded caps provide extra protection for workers with long hair in industrial environments.
  • Fully protects and contains long hair
  • Conveys professional image
  • Ability to use color code for tracking
  • 40 g/m2 fabric weight
Specifica
Materiale Polypropylene
Colore Blue
Monouso Single-use
Tipo di design Snooded Cap
Sterilità Non-sterile
Quantità 100 Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm (Cap), 23 cm (Fishnet), 7 cm (Visor)
Include Caps and Dispenser Box
Da utilizzare con (applicazione) Industrial, Laboratory