missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNX2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
136.00€ - 437.00€
Specifica
| Antigene | SNX2 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18671234
|
Novus Biologicals
NBP3-21431-100ul |
100 μg |
437.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18655384
|
Novus Biologicals
NBP3-21431-25ul |
25 μg |
136.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
SNX2 Polyclonal antibody specifically detects SNX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| SNX2 | |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.0 | |
| 6643 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| MGC5204, sorting nexin 2, sorting nexin-2, Transformation-related gene 9 protein, TRG-9 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SNX2 fragment | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto