Learn More
Tork Tork Dispenser di sapone e disinfettante
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Massima igiene con un unico sistema: il dispenser per sapone e disinfettante può essere utilizzato con un'ampia gamma di ricariche in schiuma, liquido o gel per soddisfare le esigenze della tua attività e dei tuoi ospiti
- Formule delicate sulla pelle: i prodotti compatibili con il dispenser per sapone da parete Tork, tra cui saponi, disinfettanti e crema doccia, sono dermatologicamente testati e formulati con un valore di pH adatto alla pelle
- Riduci le ricariche: grazie al particolare design, il dispenser per sapone da bagno è testato per garantire oltre un milione di erogazioni
- Scegli la quantità di prodotto da erogare: assicura la giusta igiene e offri la migliore esperienza per gli ospiti, riducendo gli sprechi
Specifica
Specifica
| Product Type | Soap Dispenser |
| Colore | White |
| Alternate Part Number | 7322542115800 |
| Capacità | Hand Sanitizer, Hand Soap, Hand Lotion |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modello | Elevation |