missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Soap solution, According to Boutron and Boudet, DIN 8106, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Soap solution |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 22°C (71.6°F) |
| Formula molecolare | CH4O |
| Numero MDL | MFCD00004595 |
| InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CO |
| IUPAC Name | metanolo |
| Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Soap solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,ethanol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto